Learn More
Histone H3.1 [p Ser10] Antibody (rHH3/9924), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
| Antigen | Histone H3.1 |
|---|---|
| Klon | rHH3/9924 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30303636
|
Novus Biologicals
NBP3-44626-20ug |
20 μg |
256.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30286645
|
Novus Biologicals
NBP3-44626-100ug |
100 μg |
484.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Histone H3.1 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western BlotSpezifikation
| Histone H3.1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| H3 histone family, member D, H3.1HIST1H3D, H3/d, H3FA, H3FB, H3FC, H3FDHIST1H3F, H3FF, H3FH, H3FI, H3FJ, H3FK, H3FL, HIST1H3A, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST1H3G, HIST1H3H, HIST1H3I, HIST1H3J, histone 1, H3e, histone cluster 1, H3e, histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l | |
| A synthetic peptide corresponding to (ARK-pS-TGGKAPRKQLc) of Phosphohistone H3 (phospho S10) (Uniprot: P68431) | |
| Primary | |
| Store at 4⪚C. |
| rHH3/9924 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Epigenetics, Phospho Specific | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 8353 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A or G purified |