Learn More
Cytiva HiTrap™ NHS-Activated HP Vorgepackte Säulen
Entwickelt für die einfache Kopplung von Liganden, die primäre Amine enthalten
Marke: Cytiva 17-0716-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Medium: NHS-aktivierte Sepharose™
- Säulenmaterial: Polypropylen (PP)
- Bettvolumen: 1 ml
- Bettabmessungen: 7 x 25 mm
- Fließgeschwindigkeit: < 4 ml/min
- Maximaler Druck: 3 bar
- Ligand: N-Hydroxysuccinimid (NHS)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Matrix: stark quervernetzte Agarose, 6 %
- Ligandenkonzentration Medium mit 10 μmol NHS-Gruppen/ml
Spezifikation
HiTrap NHS-aktivierte HP Säule | |
0.27 Zoll | |
180 x 1 ml | |
25 mm | |
Polypropylen | |
3 bar | |
34μ m | |
4° bis 8 °C | |
Affinitäts-Chromatographie, einfache Kopplung von Liganden, die Primäramine enthalten |
1 ml | |
7 mm | |
0.98 Zoll | |
4 ml/min | |
N-Hydroxysuccinimid (10 μM NHS-Gruppen/ml Medium) | |
3 bis 12 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Affinity Column |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2