Learn More
MedChemExpress HIV-1 TAT (48-60)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.47% |
| CAS | 220408-24-2 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Molekulargewicht | 1719.0 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |