Learn More
Thermo Scientific™ HIV-Integrase-Protein-Inhibitor (1)
Artikelnummer. 15487649
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487649 5 mg 5 Milligramm
15497649 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15487649
Marke: Thermo Scientific™ J66338.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
CAS 172546-75-7
Summenformel C46H55N11O7S
Formelmasse 906.07
Synonym His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp;
Produkttyp HIV Integrase Protein Inhibitor
Form Fest