Learn More
Thermo Scientific™ HIV-Integrase-Protein-Inhibitor (1)
Artikelnummer. 15497649
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15497649
Marke: Thermo Scientific™ J66338.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
CAS 172546-75-7
Summenformel C46H55N11O7S
Formelmasse 906.07
Synonym His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp;
Produkttyp HIV Integrase Protein Inhibitor
Form Fest