missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biomex™ HIV Seroconversion Panels

Artikelnummer. 15839867
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
17 x 1.0 mL Vials
20 x 0.5 mL Vials
20 x 1.0 mL Vials
25 x 1.0 mL Vials
7 x 1.0 mL Vials
7 x 1.5 mL Vials
9 x 1.0 mL Vials
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15839867 20 x 0.5 mL Vials
15859867 7 x 1.0 mL Vials
15899867 9 x 1.0 mL Vials
15889867 17 x 1.0 mL Vials
15849867 20 x 1.0 mL Vials
15879867 25 x 1.0 mL Vials
15869867 7 x 1.5 mL Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15839867 Lieferant Biomex™ Lieferanten-Nr. SCPHIV1001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Biomex™ HIV Seroconversion Panels can be used for various research and investigation applications.

  • Developed to aid diagnostic assay manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-market surveillance of HIV test systems and methods.
  • Can be used for validation of diagnostic assay specificity.
  • For Research Use Only.
  • Depicts the onset of immune system response to HIV from one individual over a period of time.
  • Available defibrinated and filtered.
  • Available with Sodium azide (0.095%) added as preservative.

Spezifikation

Beschreibung Single donor
Menge 20 x 0.5 mL Vials
Inhalt und Lagerung −20°C to -80°C
Produkttyp HIV1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.