Learn More
HLA-DR Monoclonal Antibody (LN3), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
128.00 € - 303.00 €
Spezifikation
Antigen HLA-DR
Klon LN3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Super Bright 436
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16331344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
62-9956-42
100 Tests
303.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16321344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
62-9956-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The LN3 mAb reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class II, HLA-DR. HLA-DR is expressed on the surface of human antigen presenting cells (APC) including B cells, monocytes, macrophages, DCs, and activated T cells. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane protein composed of alpha and beta subunits and plays an important role in the presentation of peptides to CD4+ T lymphocytes. Applications Reported: This LN3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This LN3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.125 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser
HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
HLA-DR
Flow Cytometry
Super Bright 436
Mouse
Human
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
LN3
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG2b κ