Learn More
Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome
Artikelnummer. 12033109 Alle ansehen Epredia Produkte
Encompass
Click to view available options
Produkttyp:
Zubehör für Schlittenmikrotom
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12033109
Marke: Epredia™ 705490
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Betreiben Sie Epredia™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Betreiben Sie Thermo Scientific™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Thermo Scientific Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Standard-Pufferschale
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
  • Kühlelement für Pufferlösung
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
  • Großfeld-Lupe
  • Vergrößerung 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Inklusive Adapter und Beleuchtung
  • StemiScope™ mit Optik und Befestigung
  • Okulare: 10 X
  • Zusätzliche Linse: 0.63 X
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
  • Lichtleiter mit Schwanenhals
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
  • Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
  • Hohe Lichtintensität
  • Mit Adapter für KL200 (760317)
  • Spezifikation
    Produkttyp Zubehör für Schlittenmikrotom
    Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Schlittenmikrotome HM 430 und HM 450
    Berichtigung von Produktinhalten
    Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.