Learn More
Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome
Artikelnummer. 12043049 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Zubehör für Schlittenmikrotom
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
12043049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12093019 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12053049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12073049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12003059 Zubehör für Schlittenmikrotom -
12073099 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
10455310 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12093099 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12003109 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12033109 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12043149 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12057209 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 12043049
Marke: Epredia™ 440400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Betreiben Sie Epredia™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Betreiben Sie Thermo Scientific™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Thermo Scientific Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Standard-Pufferschale
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
  • Kühlelement für Pufferlösung
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
  • Großfeld-Lupe
  • Vergrößerung 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Inklusive Adapter und Beleuchtung
  • StemiScope™ mit Optik und Befestigung
  • Okulare: 10 X
  • Zusätzliche Linse: 0.63 X
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
  • Lichtleiter mit Schwanenhals
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
  • Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
  • Hohe Lichtintensität
  • Mit Adapter für KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produkttyp Zubehör für Schlittenmikrotom
    Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Schlittenmikrotome HM 430 und HM 450