Learn More
Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome
Artikelnummer. 12053049 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Zubehör für Schlittenmikrotom
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12053049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12093019 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12043049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12073049 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12003059 Zubehör für Schlittenmikrotom -
12073099 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
10455310 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12093099 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12003109 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12033109 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12043149 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
12057209 Zubehör für Schlittenmikrotom 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12053049 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 440410
Verfügbar ab: 15-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Betreiben Sie Epredia™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Standard-Pufferschale
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
  • Kühlelement für Pufferlösung
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
  • Großfeld-Lupe
  • Vergrößerung 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Inklusive Adapter und Beleuchtung
  • StemiScope™ mit Optik und Befestigung
  • Okulare: 10 X
  • Zusätzliche Linse: 0.63 X
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
  • Lichtleiter mit Schwanenhals
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
  • Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
  • Hohe Lichtintensität
  • Mit Adapter für KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produkttyp Zubehör für Schlittenmikrotom
    Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Schlittenmikrotome HM 430 und HM 450