Learn More
Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome
Código de producto. 12093019 Tienda Epredia Productos
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Zubehör für Schlittenmikrotom
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12093019
missing translation for 'mfr': Epredia™ 152160
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Betreiben Sie Epredia™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Epredia™ Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Betreiben Sie Thermo Scientific™ HM 430 und HM 450 Schlittenmikrotome mit Thermo Scientific Zubehör für HM 430, HM 450 und 440 E Schlittenmikrotome.
Standard-Pufferschale
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
  • Kühlelement für Pufferlösung
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
  • Großfeld-Lupe
  • Vergrößerung 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Inklusive Adapter und Beleuchtung
  • StemiScope™ mit Optik und Befestigung
  • Okulare: 10 X
  • Zusätzliche Linse: 0.63 X
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
  • Lichtleiter mit Schwanenhals
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
  • Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
  • Hohe Lichtintensität
  • Mit Adapter für KL200 (760317)
  • Especificaciones
    Produkttyp Zubehör für Schlittenmikrotom
    Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Schlittenmikrotome HM 430 und HM 450
    Corrección del contenido de un producto
    El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado