Learn More
Epredia™ Zubehör für HM650V Vibratome
Verwenden Sie dieses Zubehör für Epredia™ HM650V Vibratome für Ihr Epredia™ HM650V Vibratom.
66.20 € - 201.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12013029
|
Epredia™
152510 |
Adapter I |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12023029
|
Epredia™
152520 |
Adapter S |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12033029
|
Epredia™
152530 |
Adapter R |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12067229
|
Epredia™
715810 |
Präparathalterungen F (flach) |
66.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Zubehör für Thermo Scientific™ HM650V Vibratome für Ihr Thermo Scientific™ HM650V Vibratom.
Standard-Pufferschale:- Hält die Träger mit einem Magneten in Position
- Befüllung der Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
- Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
- Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um ein Aufblähen der Pufferlösung zu verhindern
- Vergrößerung: 2.5 x
- Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
- Adapter und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
- Okulare: 10 x
- Zusätzliche Linsen: 0.63 x
- Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5 x
- Mikroskopadapter für die Winkelansicht der Probe
- Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
- 3.5 mm-Faserbündel
- 50 mm Schwanenhals-Lichtleiter
- 750 mm langer flexibler Lichtleiter
- Hohe Lichtintensität
- Adapter für KL200 (760317) im Lieferumfang enthalten