Learn More
HMN-176, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453376 25 mg 25 Milligramm
16451947 50 mg 50 Milligramm
16428467 5 mg -
16425798 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
HMN-176 is a stilbene derivative which inhibits mitosis, interfering with polo-like kinase-1 (plk1), without significant effect on tubulin polymerization.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HMN-176
CAS 173529-10-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18N2O4S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.45 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=N(C=C3)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
Formelmasse 382.43
Reinheit (%) 98.54%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease