Learn More
Hoefer™ Gelgießzubehör für HE 99X Max Submarine-Einheiten: Gießtabletts
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
84.90 € - 86.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit |
---|---|
Typ | Gussträger |
Enthält | Schaumdichtung |
Breite (angloamerikanisch) | 5.9 Zoll |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11539563
|
Hoefer™
HE95X-10 |
5.9 Zoll | 15 cm | 5.9 Zoll | 10 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11549563
|
Hoefer™
HE95X-15 |
5.9 Zoll | 15 cm | 5.9 Zoll | 15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11559563
|
Hoefer™
HE95X-20 |
7.8 Zoll | 20 cm | 5.9 Zoll | 15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Die Gießtabletts können mit Lauftabletts für klebebandbandfreies Gießen kombiniert werden—Lieferung enthält Schaumstoffdichtungen
Spezifikation
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
Gussträger | |
Schaumdichtung | |
5.9 Zoll |