Learn More
Hoefer™ Platte und Spacer für vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
Marke: Hoefer™ SE6619-2-.75
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Größen von 18 x 16 bis 18 x 24 cm
- 2 Stück
- Mit Kerbe
Spezifikation
SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit | |
Kunststoff | |
0,07 cm | |
2 cm |
Spacer-Set | |
0,02 in. | |
24 cm |