Learn More
Thermo Scientific™ Hohlkathodenlampen für iCE™ 3000 Serie Atomabsorptionsspektrometer
Für maximale Flexibilität Ihres Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Serie AAS-Systems der bieten wir eine sehr große Auswahl von vorcodierten und uncodierten Hohlkathodenlampen an.
Marke: Thermo Scientific™ 942339030821
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Für maximale Flexibilität Ihres Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Serie Atomabsorptionsspektrometers ist eine sehr große Auswahl von vorcodierten und uncodierten Thermo Scientific™ Hohlkathodenlampen zur Handhabung Ihrer gewählten Elemente für die Analyse erhältlich. Ob Sie eine Kathodenlampe für ein bestimmtes Einzelelement oder für mehrere Elemente benötigen – es gibt eine Lampe für Ihre Anforderungen, codiert oder uncodiert.
Für maximale Flexibilität Ihres Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Serie Atomabsorptionsspektrometers ist eine sehr große Auswahl von vorcodierten und uncodierten Thermo Scientific Hohlkathodenlampen zur Handhabung Ihrer gewählten Elemente für die Analyse erhältlich. Ob Sie eine Kathodenlampe für ein bestimmtes Einzelelement oder für mehrere Elemente benötigen – es gibt eine Lampe für Ihre Anforderungen, codiert oder uncodiert.Spezifikation
Hohlkathodenlampen, datencodiert | |
Atomabsorptionsspektrometer der Serie iCE 3000 | |
Blei, datencodiert |