Learn More
Homatropine methylbromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16494587 50 mg 50 Milligramm
16478746 100 mg -
16441456 200 mg 200 Milligramm
16412276 500 mg 500 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16494587
Marke: Medchem Express HYB1388
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.
Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H24BrNO3
Menge 50 mg
Synonym Homatropine methobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.72 mM)
SMILES C[N+]1([C@@H]2C[C@@H](OC(C(O)C3=CC=CC=C3)=O)C[C@H]1CC2)C.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 370.28
Formelmasse 370.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation