missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Homatropine methylbromide, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099115
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16494587

Marke: Medchem Express HYB1388

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.

Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H24BrNO3
Menge 50 mg
Synonym Homatropine methobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.72 mM)
SMILES C[N+]1([C@@H]2C[C@@H](OC(C(O)C3=CC=CC=C3)=O)C[C@H]1CC2)C.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 370.28
Formelmasse 370.28
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt