Learn More
Homo-PROTAC cereblon degrader 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444498
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16444498 10 mg 10 Milligramm
16467217 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16444498 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homo-PROTAC cereblon degrader 1
CAS 2244520-98-5
Farbe Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H32N6O10
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (302.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2CCC(NC2=O)=O)C3=CC=CC(NCCOCCOCCNC4=C5C(C(N(C6CCC(NC6=O)=O)C5=O)=O)=CC=C4)=C3C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 660.63
Formelmasse 660.63
Reinheit (%) 98.31%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death