Learn More
Homogenissäure, TRC
Artikelnummer. 30005222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005222 250 mg 250 Milligramm
30008980 100 mg 100 Milligramm
30008449 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH593400250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 451-13-8
Summenformel C8 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Synonym 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
IUPAC-Name 2-(2,5-Dihydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homogentisic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formelmasse 168.0423