Learn More
Homophthalonitril, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388785 5 g 5 Gramm
11398785 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11388785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12419.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3759-28-2 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3759-28-2
Summenformel C9H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
MDL-Nummer MFCD00001895
InChI-Schlüssel GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC-Name 2-(Cyanomethyl)Benzonitril
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homophthalonitrile
Schmelzpunkt 73°C to 79°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1940497
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch