Learn More
Homosalate, MedChemExpress
Beschreibung
Homosalate is an organic compound used in some sunscreens, it is used as a chemical UV filter, protecting the skin from sun damage.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Farbe | Colorless |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H22O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Homomenthyl salicylate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (381.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(OC1CC(C)(C)CC(C)C1)C2=CC=CC=C2O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.34 |
| Mehr anzeigen |