Learn More
Homovanillinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10103800 1 g Glasflasche 1 Gramm
10061980 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.55 €
    81.65 € / 1 Gramm
    Sparen 11.90 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306-08-1
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00004350
InChI-Schlüssel QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Essigsäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homovanillic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
Menge 1 g
Beilstein 10, 409
Merck Index 15, 4779
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,ether,soluble in benzene,insoluble in cyclohexane
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.