Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Spacel Overall
Product Code. 15299958
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3 XL
Unit Size:
25 Stück
Product Code. 15299958
Brand: Honeywell™ 4503000S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Spacel™ 3000 RA/EBJ Coveralls are made from three-layer polyethylene film with good abrasion, tear, and perforation resistance. With an elasticated hood, wrists, and ankles plus sealed seams and a sealed zipper/adhesive flap closure, the liquid-tight design protects workers from chemical hazards.
  • Produkttyp: Schutzanzüge
  • Material: Polyethylen
  • Geschlecht: Unisex
  • Farbe: Gelb
  • Einweg-Produkt: Ja
  • Sterilität: Unsteril
  • Widerstand: Chemikalien, Abrieb-, Reiß- und Perforationsbeständigkeit
  • Zertifizierung: EG-Kategorie 3, Schutzstufe: 3, 4, 5, 6b.
  • Kapuze, Handgelenk und Knöchel Ausführung: Gummizug
  • Verschlusstyp: Abgedichteter Reißverschluss/doppelte selbstklebende Lasche
  • Saumausführung: Versiegelt
  • Kann verwendet werden mit: Chemie, Petrochemie, In-Shore/Off-Shore-Ölindustrie, Industrielle Wartung, Pharmazeutische Industrie, Reinigung von verschmutzten Stränden, Transport von Gefahrstoffen, Industrielle Unterauftragsreinigung, Abwasserentsorgung, Abfallverarbeitung, Notfalldienste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Abgedichteter Reißverschluss/doppelte selbstklebende Lasche
Saumtyp Versiegelt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Schutzebene: 3, 4, 5, 6b.
Widerstand Chemikalien, Abrieb, Riss, Perforation
Bauweise Dreischichtiger Film
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie: 3
Dicke 100 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemie, Petrochemie, In-Shore/Off-Shore-Ölindustrie, Industrielle Wartung, Pharmazeutische Industrie, Reinigung von verschmutzten Stränden, Transport von Gefahrstoffen, Industrielle Unterauftragsreinigung, Abwasserentsorgung, Abfallverarbeitung, Notfalldienste