Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel ohne Taschen
48.26 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21724" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21724" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Rot
Weiß
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
XL
2 Extragroß
2XL
3 Extragroß
3XL
Beschreibung
- Hygienekittel ohne schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Ermöglicht den Schutz des Anwenders vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Aktivität
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist extrem atmungsaktiv
- Modell mit Kragen ohne Klappe und elastischen Einsätzen an den Handgelenken
Spezifikation
Größe | 2 Extragroß |
Bauweise | In China hergestellt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | Keine |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Produkttyp | Hygienekittel |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |