missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hormone-sensitive Lipase/HSL, p Ser853 Antibody (SR2248), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00 € - 449.00 €
Spezifikation
| Antigen | Hormone-sensitive Lipase/HSL |
|---|---|
| Klon | SR2248 |
| Verdünnung | Western Blot 1:5000-1:10000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18631535
|
Novus Biologicals
NBP3-21545-100ul |
100 μg |
449.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18677954
|
Novus Biologicals
NBP3-21545-50ul |
50 μg |
338.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Hormone-sensitive Lipase/HSL Monoclonal antibody specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| Hormone-sensitive Lipase/HSL | |
| Western Blot 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-Hormone-sensitive Lipase/HSL [Ser853] (Uniprot #: Q05469) | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2248 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 3991 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts