Learn More
Masterflex™ Schlauchklemme für Peristaltikpumpe
Wiederverwendbare weiße Polyacetal-Klammern rosten nicht und bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
51.60 € - 74.60 €
Spezifikation
Material | Polyacetal |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch oder Schläuche |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12499650
|
Masterflex™
06832-03 |
Min. ID0,307 in., max. ID0,342 in. |
53.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12419660
|
Masterflex™
06832-06 |
Min. ID0,449 in., max. ID0,511 in. |
53.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12439660
|
Masterflex™
06832-10 |
Min. ID0,569 in., max. ID0,65 in. |
53.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12449660
|
Masterflex™
06832-14 |
Min. ID0,702 in., max. ID0,801 in. |
61.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12469660
|
Masterflex™
06832-20 |
Min. ID0,859 in., max. ID0,989 in. |
61.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12479660
|
Masterflex™
06832-22 |
Min. ID0,928 in., max. ID1,072 in. |
74.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12489660
|
Masterflex™
06832-32 |
Min. ID1,218 in., max. ID1,405 in. |
51.60 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polyacetal
- Geeignet für den Dauerbetrieb von Umgebungstemperatur bis zu 93 °C
- Nicht leitend und stabil bei einer Vielzahl von Chemikalien
- Die Klammern bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
- Die Klammer positionieren und die Backen mit einer Zange zusammendrücken
Spezifikation
Polyacetal | |
Schlauch oder Schläuche | |
Weiß |