Learn More
Buerkle™ Ersatzschlauch für OTAL Foot Pump
Unterstützt das freihändige Pumpen.
Marke: Buerkle™ 5000-0110
15.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus PVC
- Durchmesser: 10 mm
- Länge: 1.5 m
Spezifikation
Pumpschlauch | |
OTALTM Fußpumpe |