Learn More
Carl Roth™ Hot Air Dryer
Product Code. 12346073
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Spannung:
120/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Spannung
12346073 120/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12346073 Supplier Carl Roth™ Supplier No. P096.1
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Länge (metrisch) 1.5 m
Spannung 120/240 V
Elektrische Anforderungen 120/240 V, 50/60 Hz, 1200 W
Wirkleistung 1200 W
Produkttyp Heat Gun
Frequenz 50 Hz