Learn More
Cytiva illustra™ Hot Start Mix RTG
Vorgemischte, vordispensierte, umgebungstemperaturbeständige Formulierung für ein stabiles und zuverlässiges Leistungsverhalten für anspruchsvolle PCR-Anwendungen, bei denen hohe Spezifität und hohe Empfindlichkeit für den Erfolg unerlässlich sind
Marke: Cytiva 28-9006-46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09540kg
Beschreibung
- Die Primer-Sequestrierung blockiert effektiv mehr als99 % der Polymerase-Aktivität während des Versuchsaufbaus und minimiert somit wirksam jede unspezifische Primer- oder Primer-Dimer-Bildung
- Das rekombinante Aktivator-Protein vermeidet das Risiko einer Kontamination durch eine Säugetier-Quelle im Zusammenhang mit Warmstart-Antikörpern
- Durch die schnelle Aktivierung von Warmstarts wird die Probenintegrität durch Vermeidung einer umfangreichen vor dem Zyklusbetrieb stattfindenden Wärmebehandlung bewahrt
- Der einsatzbereite Fertigungsprozess sorgt für hervorragende Reproduzierbarkeit bei geringerem Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination
- Die langfristige Stabilität der Umgebungstemperatur vereinfacht den Versand und macht die Lagerung in Tiefkühlgeräten überflüssig
Spezifikation
1,75 Einheiten rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Umgebungstemperatur in Beutel mit Trockenmittel | |
Rörchen | |
100 Reaktionen | |
100 |
Vorformulierte und vorgespendete gefriergetrocknete PCR-Reagenzienmischung mit qualitativ hochwertiger PuReTaq DNS-Polymerase und Warmaktivierungs-Protein für verbesserte Spezifität und Reproduzierbarkeit von PCR-Amplifikationen. | |
illustra Hot Start Mix RTG | |
Standard PCR | |
500 μl |