Learn More
Horst™ Heizbänder
Marke:  Horst™ SQ00002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11982016
  • 661.44 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1,5m
1,5 m
230V Spannung
Heiße Bande
1,5m
230 V
Gehäuse 80w