missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOXC4 Antibody (OTI1A6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45001-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| HOXC4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3221 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI1A6 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19 | |
| Full length human recombinant protein of human HOXC4 (NP_705897) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur