Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
Artikelnummer. 17758899
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1.000 ml/min
2.000 ml/min
4.000 ml/min
500 ml/min
750 ml/min
Reinheitsgrad Stickstoff:
>99,999 %
>99 %
Tiefe (metrisch):
41 cm
63 cm
Artikelnummer. Flussrate Reinheitsgrad Stickstoff Tiefe (metrisch)
17758899 500 ml/min >99,999 % 63 cm
17778899 750 ml/min >99,999 % 63 cm
17788889 1.000 ml/min >99,999 % 63 cm
17718899 2.000 ml/min >99,999 % 41 cm
17738899 4.000 ml/min >99 % 63 cm
5 options
Artikelnummer. 17758899
Marke: Schmidlin™ DBN2T500EU
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999%
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 63 cm
Flussrate 500 ml/min
Höhe (metrisch) 49 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 5 bar
Breite (angloamerikanisch) 55 in.
Breite (metrisch) 140 cm
Anschlüsse Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Elektrische Anforderungen 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Reinheitsgrad Stickstoff >99,999 %
Wirkleistung 12 W