Learn More
Buerkle™ HPDE-Kolben
12.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2300 mL
4400 ml
Beschreibung
- Kapazität: 2300 ml
- Material: weißes HDPE
- Platz sparend für das Labor
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Manipulationssicherer Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 192 mm |
Produkttyp | Weithalsbehälter |
Kapazität (metrisch) | 2300 mL |
Farbe | Transparent |
Beschreibung | Produkt für Aufbewahrung und Organisation |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 68,5 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 135 mm |