Learn More
Hichrom™ Hichrom™ Partisil™ Polar Amino Cyano (PAC) Mixed Mode HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Artikelnummer. 10177350
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10177350
Marke: Hichrom™ P10PAC250A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 85 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 10 μm
Porengröße 85 Å
USP-Typ L18
Stationäre Phase Polar Amino Cyano (PAC)
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.