Learn More
SCAT HPLC Suction Filters
Suction filters for use with HPLC instruments.
Marke: SCAT 300022
72.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mit diesen SCAT™ Saugfiltern sind sie für HPLC vorbereitet.
Spezifikation
10 μm | |
3,2 mm | |
PFTE, PFA |
HPLC-Saugfilter | |
5 Packungen | |
HPLC-Gerät |