Learn More
HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio MSM4-1296-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15981418
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
HPV-16
Nuclear
HPV16/1296
Unconjugated
Mouse
HPV-16 infected cells or cervical tissue
20 μg
Primary
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Human papilloma virus type 16
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.