Learn More
HPV-16 Mouse, Clone: HPV16/1296, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen HPV-16
Klon HPV16/1296
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981418
Unterlagen ansehen
EnquireBio
MSM4-1296-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15991418
Unterlagen ansehen
EnquireBio
MSM4-1296-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
HPV-16
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Nuclear
HPV16/1296
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
Human papilloma virus type 16
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
HPV-16 infected cells or cervical tissue