Learn More
HSCB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | HSCB |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30232105
|
Novus Biologicals
NBP3-35625-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30231502
|
Novus Biologicals
NBP3-35625-20ul |
20 μL |
190.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HSCB Polyclonal antibody specifically detects HSCB in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpezifikation
| HSCB | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| metabolism | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 150274 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DnaJ homolog subfamily C member 20, DNAJC20DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 20, Hsc20, HSC20dJ366L4.2, HscB iron-sulfur cluster co-chaperone homolog (E. coli), iron-sulfur cluster co-chaperone protein HscB, mitochondrial, Jac1, J-type co-chaperone HSC20, MGC2637, MGC74462 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-235 of human HSCB (NP_741999.3).,, Sequence:, AASQAGSNYPRCWNCGGPWGPGREDRFFCPQCRALQAPDPTRDYFSLMDCNRSFRVDTAKLQHRYQQLQRLVHPDFFSQRSQTEKDFSEKHSTLVNDAYKTLLAPLSRGLYLLKLHGIEIPERTDYEMDRQFLIEIMEINEKLAEAESEAAMKEIESIVKAKQKEFTDNVSSAFEQDDFEEAKEILTKMRYFSNIEEKIKLKKIPL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |