Learn More
HSR6071, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482388 5 mg 5 Milligramm
16480189 10 mg -
16470706 20 mg -
16423179 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482388 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HSR6071
CAS 111374-21-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N8O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (192.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCCC2)=CN=C1)NC3=NN=NN3
Molekulargewicht (g/mol) 260.26
Formelmasse 260.26
Reinheit (%) 98.51%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation