Learn More
Abnova™ Human ABCA10 Partial ORF (NP_525021, 1 a.a. - 80 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_525021 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10349 |
Molekulargewicht | 34.54kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162396
|
Abnova™
H00010349-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16172396
|
Abnova™
H00010349-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intracellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, and White). This encoded protein is a member of the ABC1 subfamily. Members of the ABC1 subfamily comprise the only major ABC subfamily found exclusively in multicellular eukaryotes. This gene is clustered among 4 other ABC1 family members on 17q24, but neither the substrate nor the function of this gene is known. [provided by RefSeq]
Sequence: MNKMALASFMKGRTVIGTPDEETMDIELPKKYHEMVGVIFSDTFSYRLKFNWGYRIPVIKEHSEYTEHCWAMHGEIFCYLSpezifikation
NP_525021 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.54kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EST698739 | |
ABCA10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10349 | |
ABCA10 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MNKMALASFMKGRTVIGTPDEETMDIELPKKYHEMVGVIFSDTFSYRLKFNWGYRIPVIKEHSEYTEHCWAMHGEIFCYL | |
RUO | |
ABCA10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |