missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ABT1 Full-length ORF (NP_037507.1, 1 a.a. - 272 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_037507.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 29777 |
Molekulargewicht | 57.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16179092
|
Abnova™
H00029777-P02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16169092
|
Abnova™
H00029777-P02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Basal transcription of genes by RNA polymerase II requires the interaction of TATA-binding protein (TBP) with the core region of class II promoters. Studies in mouse suggest that the protein encoded by this gene likely activates basal transcription from class II promoters by interaction with TBP and the class II promoter DNA. [provided by RefSeq]
Sequence: MEAEESEKAATEQEPLEGTEQTLDAEEEQEESEEAACGSKKRVVPGIVYLGHIPPRFRPLHVRNLLSAYGEVGRVFFQAEDRFVRRKKKAAAAAGGKKRSYTKDYTEGWVEFRDKRIAKRVAASLHNTPMGARRRSPFRYDLWNLKYLHRFTWSHLSEHLAFERQVRRQRLRAEVAQAKRETDFYLQSVERGQRFLAADGDPARPDGSWTFAQRPTEQELRARKAARPGGRERARLATAQDKARSNKGLLARIFGAPPPSESMEGPSLVRDSSpezifikation
NP_037507.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
57.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
hABT1 | |
ABT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
29777 | |
ABT1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ABT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |