missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ACBD3 Full-length ORF (AAH60792.1, 1 a.a. - 528 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH60792.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 64746 |
Molekulargewicht | 87kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16153693
|
Abnova™
H00064746-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16163693
|
Abnova™
H00064746-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is involved in the maintenance of Golgi structure and function through its interaction with the integral membrane protein giantin. It may also be involved in the hormonal regulation of steroid formation. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAVLNAERLEVSVDGLTLSPDPEERPGAEGAPLLPPPLPPPSPPGSGRGPGASGEQPEPGEAAAGGAAEEARRLEQRWGFGLEELYGLALRFFKEKDGKAFHPTYEEKLKLVALHKQVLMGPYNPDTCPEVGFFDVLGNDRRREWAALGNMSKEDAMVEFVKLLNRCCHLFSTYVASHKIEKEEQEKKRKEEEERRRREEEERERLQKEEEKRRREEEERLRREEEERRRIEEERLRLEQQKQQIMAALNSQTAVQFQQYAAQQYPGNYEQQQILIRQLQEQHYQQYMQQLYQVQLAQQQAALQKQQEVVVAGSSLPTSSKVNATVPSNMMSVNGQAKTHTDSSEKELEPEAAEEALENGPKESLPVIAAPSMWTRPQIKDFKEKIQQDADSVITVGRGEVVTVRVPTHEEGSYLFWEFATDNYDIGFGVYFEWTDSPNTAVSVHVSESSDDDEEEEENIGCEEKAKKNANRPLLDEIVPVYRRDCHEEVYAGSHQYPGRGVYLLKFDNSYSLWRSKSVYYRVYYTRSpezifikation
AAH60792.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
87kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GCP60/GOCAP1/GOLPH1/PAP7 | |
ACBD3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
64746 | |
ACBD3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ACBD3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |