Learn More
Abnova™ Human ACTL6A Full-length ORF (AAH00949, 1 a.a. - 387 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH00949
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 86
Molekulargewicht 68.31kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16171231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000086-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16161231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000086-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a family member of actin-related proteins (ARPs), which share significant amino acid sequence identity to conventional actins. Both actins and ARPs have an actin fold, which is an ATP-binding cleft, as a common feature. The ARPs are involved in diverse cellular processes, including vesicular transport, spindle orientation, nuclear migration and chromatin remodeling. This gene encodes a 53 kDa subunit protein of the BAF (BRG1/brm-associated factor) complex in mammals, which is functionally related to SWI/SNF complex in S. cerevisiae and Drosophila; the latter is thought to facilitate transcriptional activation of specific genes by antagonizing chromatin-mediated transcriptional repression. Together with beta-actin, it is required for maximal ATPase activity of BRG1, and for the association of the BAF complex with chromatin/matrix. Three transcript variants that encode two different protein isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MVVERDDGSTLMEIDGDKGKQGGPTYYIDTNALRVPRENMEAISPLKNGMVEDWDSFQAILDHTYKMHVKSEASLHPVLMSEAPWNTRAKREKLTELMFEHYNIPAFFLCKTAVLTAFANGRSTGLILDSGATHTTAIPVHDGYVLQQGIVKSPLAGDFITMQCRELFQEMNIELVPPYMIASKEAVREGSPANWKRKEKLPQVTRSWHNYMCNCVIQDFQASVLQVSDSTYDEQVAAQMPTVHYEFPNGYNCDFGAERLKIPEGLFDPSNVKGLSGNTMLGVSHVVTTSVGMCDIDIRPGLYGSVIVAGGNTLIQSFTDRLNRELSQKTPPSMRLKLIANNTTVERRFSSWIGGSILASLGTFQQMWISKQEYEEGGKQCVERKCP
Spezifikation
Spezifikation
AAH00949
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68.31kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACTL6/ARPN-BETA/Arp4/BAF53A/INO80K/MGC5382
ACTL6A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
86
ACTL6A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ACTL6A