Learn More
Abnova™ Human ADPRH Full-length ORF (NP_001116.1, 1 a.a. - 357 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000141-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161301
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The enzyme encoded by this gene catalyzes removal of mono-ADP-ribose from arginine residues of proteins in the ADP-ribosylation cycle. Unlike the rat and mouse enzymes, which require DTT for maximal activity, the human enzyme is DTT-independent. [provided by RefSeq]
Sequence: MEKYVAAMVLSAAGDALGYYNGKWEFLQDGEKIHRQLAQLGGLDALDVGRWRVSDDTVMHLATAEALVEAGKAPKLTQLYYLLAKHYQDCMEDMDGRAPGGASVHNAMQLKPGKPNGWRIPFNSHEGGCGAAMRAMCIGLRFPHHSQLDTLIQVSIESGRMTHHHPTGYLGALASALFTAYAVNSRPPLQWGKGLMELLPEAKKYIVQSGYFVEENLQHWSYFQTKWENYLKLRGILDGESAPTFPESFGVKERDQFYTSLSYSGWGGSSGHDAPMIAYDAVLAAGDSWKELAHRAFFHGGDSDSTAAIAGCWWGVMYGFKGVSPSNYEKLEYRNRLEETARALYSLGSKEDTVISL
Spezifikation
Spezifikation
NP_001116.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
RUO
ADPRH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
141
ADPRH (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARH1
ADPRH
Recombinant
wheat germ expression system