missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human AGTR-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

191.10 € - 433.65 €

Spezifikation

Antigen AGTR-1
Klon 1010103
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18790957
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10244-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
203.00 €
191.10 € / 25 Mikrogramm
Sparen 11.90 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18704587
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10244-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
459.00 €
433.65 € / 100 Mikrogramm
Sparen 25.35 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

AGTR-1 Monoclonal specifically detects AGTR-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Spezifikation

Spezifikation

AGTR-1
Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Monoclonal
Supernatant
Human
AG2S, AGTR1, AGTR1AAngiotensin II type-1 receptor, Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 1, angiotensin receptor 1, angiotensin receptor 1B, AT1, AT1AR, AT1AT1AR, AT1B, AT1BR, AT1R, AT2R1, AT2R1A, AT2R1AGTR1B, AT2R1BAT1BR, HAT1R, type-1 angiotensin II receptor, type-1B angiotensin II receptor
Synthetic peptide containing human AGTR-1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human AGTR-1 in direct ELISAs.
1010103
Flow Cytometry, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
185
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt