Learn More
Invitrogen™ Angiopoietin 4 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHANGPT4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Angiopoietin 4 (Hu APO4) ELISA quantitates Hu APO4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu APO4. Principle of the method The Human APO4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Angioietin-1 (Ang-1) ist ein sezernierter Ligand für Tie-2, eine Zelloberflächenrezeptor-Tyrosinkinase, die in Endothelzellen und hämopoetischen Zellen exprimiert wird. Ang-1 ist ein angiogener Faktor, der die Reifung von Blutgefäßen vermittelt und an der endothelialen Entwicklung beteiligt sein kann. Ein verwandtes Protein, Angiopoietin-2 (Ang-2), wurde als natürlich vorkommender Antagonist der Aktivierung von Tie-2 durch Ang-1 identifiziert. Im Erwachsenengewebe ist die Ang-2-Expression auf die Stellen der vaskulären Remodellierung beschränkt. Ang-3 und Ang-4 entsprechen den Gegenstücken des gleichen Genlocus von Maus und Mensch. Die strukturelle Divergenz von Ang-3 und Ang-4 führt zu ihren unterschiedlichen Funktionen. Ang-3 und Ang-4 haben in ihrer jeweiligen Spezies sehr unterschiedliche Verteilungen. Zudem scheint Ang-3 als Antagonist zu wirken, während Ang-4 anscheinend als Agonist fungiert. Ang-3 und Ang-4 weisen alle wesentlichen strukturellen Merkmale von Ang-1 und Ang-2 auf und sind im gesamten Signalpeptid, der N-terminalen Region, dem Coiled-Coil-Segment und der Fibrinogen-ähnlichen Domäne homolog.Spezifikation
Gehäuse Q9Y264 | |
0,25 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
51378 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Angiogenese | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.274 bis 200 ng/ml | |
0.25 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Angiopoietin-4. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ANG3, ANG4 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
AGP4, ANG-3, ANG4 | |
1 Std 20 Min |