Learn More
Human Angiostatin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
209.00 € - 501.00 €
Spezifikation
Antigen Angiostatin
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18704857
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF226-SP
25 μg
209.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18038881
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF226
100 μg
501.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Angiostatin Polyclonal specifically detects Angiostatin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Angiostatin
Western Blot 0.1 ug/mL
Polyclonal
Goat
Human
5340
E. coli-derived recombinant human Angiostatin Kringle 1-3 Val98-Ser358 with Cys188Ser & Cys316Ser substitutions Accession # P00747
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Angiostatin in direct ELISAs and Western blots. This antibody will also recognize human plasminogen.
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
RUO
P00747
PLG
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.