Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human anti-IFN-alpha Platinum ELISA Kit
Sandwich-ELISA-Kit
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P/P |
---|---|
Assay-Bereich | 3.15 bis 200 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 1,4 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Nicht für den Verkauf in den USA
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, die mit rekombinantem humanen IFN-alpha beschichtet ist
HRP-Konjugat humanes IFN-alpha-Protein
Human anti-IFN-alpha-Standard, 200 ng/ml
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15531707
|
Invitrogen™
BMS217 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15541707
|
Invitrogen™
BMS217TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für den humanen Interferon alpha-Antikörper (humanes Anti-IFNα) quantifiziert humanes Anti-IFNα in Humanserum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Anti-IFNα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Anti-IFNα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
P/P | |
1,4 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2 | |
3.3 % | |
HRP | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 20 μl; Urin, 20 μl | |
Anti-alpha-Interferon, IFN leukozytisch, LelF D | |
1 h 20 min |
3.15 bis 200 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
ELISA | |
3439, 3440 | |
4.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 h 10 min |
Nur für Forschungszwecke