missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ANXA11 Partial ORF (NP_001148, 406 a.a. - 505 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001148 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 311 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16184694
|
Abnova™
H00000311-Q01L |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16174694
|
Abnova™
H00000311-Q01S |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the annexin family, a group of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Annexins have unique N-terminal domains and conserved C-terminal domains, which contain the calcium-dependent phospholipid-binding sites. The encoded protein is a 56-kD antigen recognized by sera from patients with various autoimmune diseases. Transcript variants encoding the same isoform have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: IEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGNDSpezifikation
NP_001148 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANX11/CAP50 | |
ANXA11 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
311 | |
ANXA11 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
IEKSICREMSGDLEEGMLAVVKCLKNTPAFFAERLNKAMRGAGTKDRTLIRIMVSRSETDLLDIRSEYKRMYGKSLYHDISGDTSGDYRKILLKICGGND | |
RUO | |
ANXA11 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |